missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: IPLELWDEPS VEVTYLKKQC ETMLEEFEDI VGDWYFHHQE QPLQNFLCEG HVLPAAETAC LQETWTGKEI TDGEEKTEGE EEQEEEEEEE EEEGGDKMTK TGSHPKLDRE D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 73%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cnpy4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.05 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | CNPY4 |
| N.º de referencia del gen | Q8N129 |
| Alias de gen | 2610019P18Rik; canopy 4 homolog; canopy 4 homolog (zebrafish); canopy FGF signaling regulator 4; Cnpy; Cnpy4; Prat4b; PRotein Associated with Tlr4; Protein canopy homolog 4; PSEC0237; RGD1307636; UNQ1909/PRO4354 |
| Símbolos de los genes | CNPY4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
