missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNPase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7204748 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16801644 20 μL 20 microlitros
16891634 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16801644 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 134271AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CNP may participate in RNA metabolism in the myelinating cell, CNP is the third most abundant protein in central nervous system myelin.

Especificaciones

Antígeno CNPase
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CNP
N.º de referencia del gen P09543, P13233, P16330
Alias de gen CNP, CNP1, CNPase
Símbolos de los genes CNP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CNPase Fusion Protein Ag4227
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1267, 12799, 25275
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.