Learn More
CNPase Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16801644 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16801644 20 μL 20 microlitros
16891634 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16801644 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 134271AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CNP may participate in RNA metabolism in the myelinating cell, CNP is the third most abundant protein in central nervous system myelin.
Especificaciones
Antígeno CNPase
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CNP
N.º de referencia del gen P09543, P13233, P16330
Alias de gen CNP, CNP1, CNPase
Símbolos de los genes CNP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CNPase Fusion Protein Ag4227
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1267, 12799, 25275
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG