missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CNPase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13473517
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13473517 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13473517

Marca: Invitrogen™ PA529345

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T. Predicted reactivity: Mouse (83%), Rat (84%), Rhesus Monkey (97%), Bovine (90%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CNP may participate in RNA metabolism in the myelinating cell, CNP is the third most abundant protein in central nervous system myelin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNPase
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica CNP
N.º de referencia del gen P09543
Alias de gen 2', 3' cyclic nucleotide 3' phosphohydrolase; 2',3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase; 2',3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase; 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase; 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase; CNP; Cnp1; Cnp-1; CNPase; CNPF; CNPI; CNPII; cyclic nucleotide phosphodiesterase 1
Símbolos de los genes CNP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human CNPase. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.