missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CNP Polyclonal Antibody

Código de producto. 15587942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15587942 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15587942

Marca: Invitrogen™ PA547454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human ANP is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

CNP (2',3'-Cyclic Nucleotide 3' Phosphodiesterase) is a Protein Coding gene. Diseases associated with CNP include Leukodystrophy, Hypomyelinating, 20 and Myopia 2, Autosomal Dominant. Among its related pathways are MECP2 and associated Rett syndrome and Glial cell differentiation. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include RNA binding and cyclic nucleotide binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CNP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica CNP
N.º de referencia del gen P09543
Alias de gen 2', 3' cyclic nucleotide 3' phosphohydrolase; 2',3'-cyclic nucleotide 3' phosphodiesterase; 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase; CNP; CNP1; CNP2; CNP-22; CNP-29; CNP-53; CNPase; C-type natriuretic peptide; C-type natriuretic peptide/factor; HLD20; lbab; natriuretic peptide C; natriuretic peptide precursor C; natriuretic peptide precursor type C; natriuretic peptide type C; NPPC; snake venom metalloprotease inhibitor 02D01-like; SVSP15
Símbolos de los genes CNP
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CNP Lys24-Cys126.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1267
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.