Descripción
The CNOT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CNOT1. This antibody recognizes human antigen. The CNOT1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CNOT1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1A10A11 |
| Concentración | 2000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite 488 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 23019 |
| Mostrar más |