Learn More
CNN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7203870 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16818643 20 μL 20 microlitros
16808643 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16818643
Marca: Proteintech 115091AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein with a markedly acidic C terminus; the basic N-terminus is highly homologous to the N-terminus of a related gene, CNN1. Members of the CNN gene family all contain similar tandemly repeated motifs. This encoded protein is associated with the cytoskeleton but is not involved in contraction.
Especificaciones
Antígeno CNN3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CNN3
N.º de referencia del gen P37397, Q15417, Q9DAW9
Alias de gen Calponin 3, calponin 3, acidic, Calponin, acidic isoform, CNN3
Símbolos de los genes Cnn3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CNN3 Fusion Protein Ag2068
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1266, 54321, 71994
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG