missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CNN1, anti-Human, Clone: CNN1/1408R, Abnova™
Monoclonal Antibody
Marca: Abnova RAB00325.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
| CNN1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide). | |
| SMCC/Sm-Calp | |
| Original antibody is raised against recombinant protein corresponding to full length human CNN1. | |
| RUO | |
| 1264 | |
| Store at 4°C. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CNN1/1408R | |
| Flow Cytometry (0.5-1 ug/106 cells) Immunofluorescence (1-2 ug/mL) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (0.5-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| calponin 1, basic, smooth muscle | |
| CNN1 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido