Learn More
Electrothermal™ Manta controlada de gran volumen de la serie CMUV
Código de producto. 12980161
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 l
12 l
22 l
Vataje:
2000 W
3000 W
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12980161
Marca: Electrothermal™ 3601322
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Delivers the benefits of the CMU Electromantle, but for very large 60°C funnels, as well as pear-shaped and round bottom flasks. Electrothermal™ CMUV Series Large Volume Controlled Mantle accommodates funnels through bottom opening in the Electromantle base achieved through a V-shaped design for the heating mantle.
Ofrece los beneficios del electromanto CMU, pero para embudos muy grandes de 60 °C, así como matraces de fondo redondo y en forma de pera.La manta controlada de gran volumen de la serie CMUV Electrothermal™ se adapta a embudos a través de la abertura inferior en la base del electromanto, gracias a un diseño en forma de V para la manta térmica.
  • Los controles y la calefacción integrados son proporcionados por un regulador de energía de estado sólido integrado Simmerstat.
  • La abertura inferior admite embudos de 60 °C de varios diámetros
  • También admite matraces de fondo redondo y forma de pera de gran capacidad
  • Gran capacidad entre 10 litros y 22 litros
  • El control completo del calentamiento es proporcionado por 3 circuitos eléctricos separados que permiten el calentamiento independiente superior, medio e inferior de los matraces, cada uno controlado con su propio interruptor de dial.
  • El elemento calentador en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • Carcasa exterior de aluminio con recubrimiento de polvo fácil de limpiar
  • Carcasa exterior “fría al tacto”
  • Patas antideslizantes y 3 soportes para soportes de varilla de soporte
  • Varillas de soporte no incluida
Especificaciones
Controlador Incluido
Capacidad (métrico) 22 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 485 x 485 x 300 mm
Tensión 230 V
Puertos 3 circuitos separados
Vataje 3000 W
Peso con embalaje (métrico) 8,5kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz