Learn More
Electrothermal™ Manta controlada multivolumen de la serie CMUT
Código de producto. 12163781
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 250 a 1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12163781 De 250 a 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12163781 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 3601314
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Admite matraces de fondo redondo con una capacidad de entre 250 a 1000 ml. La manta de varios volúmenes de la serie CMUT Electrothermal™ se utiliza en química húmeda para calentar líquidos en matraces de fondo redondo.
Admite matraces de fondo redondo con una capacidad de entre 250 y 1000 ml. La manta de varios volúmenes de la serie CMUT Electrothermal™ se utiliza en química húmeda para calentar líquidos en matraces de fondo redondo.
  • La carcasa metálica está diseñada para permanecer «fresca al tacto» cuando está en funcionamiento.
  • Para mayor seguridad, tiene una pantalla de tierra de acero inoxidable con conexión a tierra que cubre el elemento y tiene doble fusible.
  • Capacidad de matraces de fondo redondo de varios volúmenes de entre 250 a 1000 ml
  • Resiste temperaturas de elementos de hasta 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Carcasa exterior de aluminio con recubrimiento de polvo resistente y fácil de limpiar
  • Patas antideslizantes y soporte de la varilla de soporte (varillas de soporte no incluidas)
  • Los elementos calefactores de bobina flexible absorben los golpes, minimizando el riesgo de rotura de los matraces
  • El elemento de calentamiento está fijado a un cartucho aislante térmico rígido para asegurar la máxima transferencia de calor y soporte
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 250 a 1000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 220 x 170 mm
Tensión 230 V
Vataje 300 W
Peso con embalaje (métrico) 1,5kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz