Learn More
Electrothermal™ Manta de agitación controlada serie CMUA
Código de producto. 12509717
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
5000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
220 x 220 x 170 mm
320 x 320 x 220 mm
Vataje:
380 W
800 W
Peso con embalaje (métrico):
1,75kg
2,75kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Vataje Peso con embalaje (métrico) unitSize
12509717 5000 ml 320 x 320 x 220 mm 800 W 2,75kg cada uno
13137796 1000 ml 220 x 220 x 170 mm 380 W 1,75kg cada uno
2 options
Código de producto. 12509717
Marca: Electrothermal™ 3601312
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las mantas calefactoras CMUA comparten todas las excelentes características de la manta calefactora CMU, pero con la funcionalidad añadida de agitación magnética. Para mayor comodidad y seguridad, el circuito eléctrico para la agitación está integrado en la base del calentador, lo que permite una potente agitación sobre una amplia variedad de volúmenes de solución y viscosidades utilizando una barra agitadora magnética.
  • El circuito eléctrico para la agitación está integrado en la base del calentador, lo que permite una potente agitación sobre una amplia variedad de volúmenes de solución y viscosidades utilizando una barra agitadora magnética.
  • Ideal para laboratorios atareados con varios usuarios, ya que son muy seguros de usar
  • Caja de metal diseñada para que permanezca fría mientras funciona.
  • La velocidad de agitación es bidireccional y fácilmente regulable
  • El interruptor de recuperación automática se puede activar en caso de que se produzca una interrupción temporal en la agitación magnética.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 320 x 220 mm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 v 50/60 Hz, 800 w, con enchufes para Reino Unido y UE
Material Aluminio recubierto de polvo
Detalles de la fuente de alimentación Enchufes para Reino Unido y UE
Velocidad hasta 2000 rpm
Vataje 800 W
Peso con embalaje (métrico) 2,75kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz