Learn More
Electrothermal™ Manta controlada de la serie CMU
Descripción
- El procedimiento de quemadura al final del proceso de fabricación permite su uso directamente fuera de la caja.
- Incluye pantalla de tierra y fusibles dobles
- Desconexión automática para proteger al usuario de descargas eléctricas.
- Capacidad de matraz de fondo redondo de entre 50 ml y 5000 ml
- Temperaturas de elemento de hasta 450 °C
- Regulador de energía integrado
- Luces indicadoras para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
- El cartucho del calefactor aislado es sustituible
- Una carcasa exterior de aluminio con recubrimiento de polvo fácil de limpiar
- Exterior «fresco al tacto»
- Patas antideslizantes y soporte de la varilla de apoyo
- Varillas de soporte no incluidas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 175 x 175 x 150 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Longitud (métrico) | 175 mm |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 100 W |
| Material | Aluminio recubierto de polvo |
| Vataje | 100 W |
| Peso con embalaje (métrico) | 0,75kg |
| Anchura (métrico) | 175 m |
| Mostrar más |