Learn More
Molecular Probes™ CML Latex Beads, 4% w/v, 0.2 μm
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en la microesfera, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.
Estas partículas de látex modificadas con carboxilato (CML) se producen por copolimerización de ácido carboxílico que contiene polímeros. El resultado es una partícula de polímero de látex con una capa de superficie muy cargada, relativamente hidrófila y algo «esponjosa». Las partículas de CML están estabilizadas electrostáticamente y, por lo tanto, son seguras en concentraciones de electrolito hasta 1 M de sal univalente. Las partículas de látex modificadas CML se cargan negativamente con una superficie que tiene un carácter de polielectrolito. Solo cuando el pH es ∼10, se ionizan todos los grupos carboxilo. Este es un látex hidrófilo.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
25 tamaños entre los que elegir: de 0,02 a 16 micrones
20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
Sin surfactante: ultralimpio
Diversas cantidades: cantidades desde mililitros a 500 litros
Aplicaciones principales de las microesferas
Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y marcado celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra las microesferas de alta actividad, microesferas superactivas, microesferas especiales y revise los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicaciones de partículas de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Estas partículas de látex modificadas con carboxilato (CML) se producen por copolimerización de ácido carboxílico que contiene polímeros. El resultado es una partícula de polímero de látex con una capa de superficie muy cargada, relativamente hidrófila y algo «esponjosa». Las partículas de CML están estabilizadas electrostáticamente y, por lo tanto, son seguras en concentraciones de electrolito hasta 1 M de sal univalente. Las partículas de látex modificadas CML se cargan negativamente con una superficie que tiene un carácter de polielectrolito. Solo cuando el pH es ∼10, se ionizan todos los grupos carboxilo. Este es un látex hidrófilo.
Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de superficie
Aplicaciones principales de las microesferas
Obtenga más información
Lea una descripción técnica general de las microesferas y descubra las microesferas de alta actividad, microesferas superactivas, microesferas especiales y revise los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicaciones de partículas de látex sin surfactantes IDC.
Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Gránulos de látex superactivos |
| Línea de productos | IDC |
| Cantidad | 15 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modificación de la superficie | LMC |
| Diámetro (métrico) | 0,2 μm |