Learn More
Invitrogen™ CMG1 Polyclonal Antibody
Descripción
Immunogen sequence: MASNHKSSAA RPVSRGGVGL TGRPPSGIRP LSGNIRVATA MPPGTARPGS RGCPIGTGGV LSSQIKVAHR PVTQQGLTGM KTGTKGPQRQ ILDKSYYLGL LRSKISELTT EVNKLQKGIE MYNQENSVYL SYEKRAETLA VEIKELQGQL ADYNMLVDKL NTNTEMEEVM NDYNMLKAQN DRETQSLDVI FTERQAKEKQ IRSVEEEIEQ EKQATDDIIK NMSFENQVKY LEMKTTNEKL LQELDTLQQQ LDSQNMKKES LEAEIAHSQV KQEAVLLHEK LYELESHRDQ MIAEDKSIGS PMEEREKLLK QIKDDNQEIA SMERQLTDTK EKINQFIEEI RQLDMDLEEH QDPTNYGWKI LEKNTGSFKK QV.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CMG1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.32 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3 |
| génica | Ift74 |
| N.º de referencia del gen | Q8BKE9, Q96LB3 |
| Alias de gen | 1700029H06Rik; b2b796Clo; capillary morphogenesis gene 1 protein; capillary morphogenesis protein 1; CCDC2; CMG1; CMG-1; coiled-coil domain containing 2; coiled-coil domain-containing protein 2; Ift74; intraflagellar transport 74; intraflagellar transport 74 homolog; intraflagellar transport protein 74 homolog; LOW QUALITY PROTEIN: intraflagellar transport protein 74 homolog |
| Símbolos de los genes | Ift74 |
| Mostrar más |