Learn More
Tocris Bioscience™ CMA
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
CMA is a STING agonist; murine-selective (Kd = 3.5 μM). Triggers type I IFN response in murine macrophages, with no effect on human STING signaling.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid |
| CAS | 38609-97-1 |
| Sinónimo | ERIS, hMITA, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, sting, transmembrane protein 173 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | STING Agonists |
| Fórmula molecular | C15H11NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.25 |
| Pureza | 98% |