Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Clyde S3
Código de producto. 17532656
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17532656 39 1 par
17542656 40 1 par
17552656 41 1 par
17562656 42 1 par
17572656 43 1 par
17582656 44 1 par
17592656 45 1 par
17502666 46 1 par
17512666 47 1 par
17522666 48 1 par
10 options
Código de producto. 17532656
Marca: Emma Safety Footwear MM99554939
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá Clyde.
  • Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Sin metal
  • El zapato de seguridad nacido en la calle. Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá Clyde.
  • Un zapato de seguridad sin metal con la apariencia y la comodidad de una zapatilla clásica.
  • Recibe su nombre del talón reforzado de gran apoyo. Este talón, junto con la suela reforzada y amortiguadora del zapato, mantiene los tobillos, las espinillas y las articulaciones libres de estrés y lesiones.
  • Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
  • Industrias:
    • Transporte y logística
    • Componentes electrónicos
    • Construcción y tecnología
    • Fabricación
    • Naturaleza y medio ambiente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente
Material de revestimiento Hydro-Tec antibacteriano
Material Nobuck, Nobuck engrasado
Tamaño 39
Ajuste Anchura estándar
Estilo de tobillo Alto
Tipo de producto Zapato de seguridad