Learn More
Invitrogen™ Human Clusterin ELISA Kit
Código de producto. 15414953
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15414953 96 pruebas 1 set
17155399 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15414953
Marca: Invitrogen™ EHCLU
ELISA
The Human Clusterin ELISA quantitates Hu Clusterin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Clusterin. Principle of the method The Human Clusterin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La isoforma 1 funciona como chaperón extracelular que previene la agregación de proteínas no nativas. Previene la agregación inducida por el estrés de las proteínas plasmáticas sanguíneas. Inhibe la formación de fibrillas amiloides mediante APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA y variantes de LYZ propensas a la agregación (in vitro). No requiere ATP. Mantiene proteínas parcialmente desplegadas en un estado apropiado para su posterior replegado por otros chaperones, como HSPA8/HSC70. No repliega proteínas por sí mismo. La unión a los receptores de la superficie celular desencadena la internalización del complejo chaperón-cliente y la posterior degradación lisosómica o proteasómica. La isoforma 1 secretada protege las células contra la apoptosis y contra la citolisis por complemento. Las isoformas intracelulares interactúan con la ubiquitina y los complejos de ligasa proteína-ubiquitina E3 SCF (proteína SKP1-CUL1-F-box) y promueven la ubiquitinación y posterior degradación proteasomal de las proteínas objetivo. Promueve la degradación proteasomal de la COMMD1 y la IKBKB. Modula la actividad transcripcional NF-kappa-B. Las isoformas nucleares promueven la apoptosis. Las isoformas mitocondriales suprimen la liberación dependiente de BAX del citocromo c en el citoplasma e inhiben la apoptosis. Participan en la regulación de la proliferación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10909
Intervalo del ensayo 19,53-20.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg
Intervalo de calibración De 15 pg/mL a 20000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteínas mitocondriales
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos para ELISA detecta la clusterina humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1191
Símbolo de gen AAG4,APO-J,APOJ,CLI1,CLU2,KUB1,NA1/NA2,SGP-2,SGP2,SP-40,TRPM-2,TRPM2,CLU
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AAG4, APO-J, APOJ, CLI1, CLU2, KUB1, NA1/NA2, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2, CLU
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min