Learn More
Invitrogen™ Rat Clusterin (CLU) ELISA Kit
Código de producto. 17135909
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17135909
Marca: Invitrogen™ ERCLUX5
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
ELISA
The Rat Clusterin (Rt CLU) ELISA quantitates Rt Clusterin in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt Clusterin. Principle of the method The Rat Clusterin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La isoforma 1 funciona como chaperón extracelular que previene la agregación de proteínas no nativas. Previene la agregación inducida por el estrés de las proteínas plasmáticas sanguíneas. Inhibe la formación de fibrillas amiloides mediante APP, APOC2, B2M, CALCA, CSN3, SNCA y variantes de LYZ propensas a la agregación (in vitro). No requiere ATP. Mantiene proteínas parcialmente desplegadas en un estado apropiado para su posterior replegado por otros chaperones, como HSPA8/HSC70. No repliega proteínas por sí mismo. La unión a los receptores de la superficie celular desencadena la internalización del complejo chaperón-cliente y la posterior degradación lisosómica o proteasómica. La isoforma 1 secretada protege las células contra la apoptosis y contra la citolisis por complemento. Las isoformas intracelulares interactúan con la ubiquitina y los complejos de ligasa proteína-ubiquitina E3 SCF (proteína SKP1-CUL1-F-box) y promueven la ubiquitinación y posterior degradación proteasomal de las proteínas objetivo. Promueve la degradación proteasomal de la COMMD1 y la IKBKB. Modula la actividad transcripcional NF-kappa-B. Las isoformas nucleares promueven la apoptosis. Las isoformas mitocondriales suprimen la liberación dependiente de BAX del citocromo c en el citoplasma e inhiben la apoptosis. Participan en la regulación de la proliferación celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05371
Intervalo del ensayo De 1,311 ng/ml a 320 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,3 ng/mL
Intervalo de calibración De 1,3 ng/ml a 320 ng/ml
Descripción Kit de ELISA de clusterina (CLU), 96 ensayos, 1 kit, especies de rata, familia de proteínas histonas, disciplina de investigación oncológica, ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas diseñado para la cuantificación y detección de clusterina (Clu) en muestras, utilizando un lector de microplacas
Analitos detectables Clusterina (CLU)
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Histonas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par de ELISA detecta la clusterina de rata y ratón. Otras especies no determinadas.
Tipo de sustrato TMB
Suficiente para 96 ensayos
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 24854
Símbolo de gen Clu
Especie del huésped Rata
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de tiras de 96 pocillos recubiertos previamente de clusterina antirrata, patrón de clusterina de rata recombinante liofilizada, 20 x tampones de lavado, reactivo de anticuerpo biotinilado, reactivo de estreptavidina-HRP, sustrato de TMB, solución de parada, contiene ácido sulfúrico 0,2 M, diluyente de ensayo A, contiene, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo APOJ, CLI, DAG, RATTRPM2B, SGP-2, SGP2, SP-40, SP40, TRPM-2, TRPM2B, Trpm2, Trpmb
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min