Learn More
CLUH Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-200050341 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18056175 150 μL 150 microlitros
18086375 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18056175
Marca: Proteintech 309861AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The CLUH antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CLUH. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CLUH antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Antígeno CLUH
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Concentración 150 μg/mL
Símbolos de los genes CLU1, DKFZp686L05242, DKFZp686M09233, FLJ23672, KIAA0664, Protein KIAA0664
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23277
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.