Descripción
The CLUH antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CLUH. This antibody recognizes human, mouse antigen. The CLUH antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | CLUH |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Concentración | 150 μg/mL |
| Símbolos de los genes | CLU1, DKFZp686L05242, DKFZp686M09233, FLJ23672, KIAA0664, Protein KIAA0664 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 23277 |
| Especies diana | Human, Mouse |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?