Learn More
CLP Initial Calibration Verification Standard 2 (Second Source): Al, As, Cr, Sb, Se, V @ 100; Ca, K, Mg, Na @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
CLP Initial Calibration Verification Standard 2 (Second Source): Al, As, Cr, Sb, Se, V @ 100; Ca, K, Mg, Na @ 1000 μg/mL in 20% HCl
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Antimony/Arsenic/Chromium/Selenium/Vanadium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-47-3, 7782-49-2, 7440-62-2 |
| Métodos | ICP |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium/Antimony/Arsenic/Chromium/Selenium/Vanadium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HCl |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Vanadium 100 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL |