Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacilina, sal sódica monohidrato
Código de producto. p-7077541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15356256 1 g 1 g
15565136 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15356256
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455300010
Solicitar formato a granel o personalizado
La sal sódica monohidratada de cloxacilina, n.° de CAS 7081-44-9, es un compuesto que se dirige a bacterias grampositivas y presenta actividad antibacteriana.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La sal sódica monohidratada de cloxacilina es un derivado clorado de oxacilina que muestra actividad antibiótica resistente a la β-lactamasa
•Este compuesto inhibe la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana mediante la unión a proteínas de unión a la penicilina (PBP), lo que da lugar a lisis celular, mediada por enzimas autolíticas de pared celular bacteriana
Aplicaciones
• La sal sódica monohidratada de cloxacilina se dirige a las bacterias grampositivas y es eficaz contra los estafilococos que producen β-lactamasa
• Actúa in vitro contra estafilococos gramresistentes y gramsensibles a la penicilina, algunos estreptococos y neumococos
• Este compuesto se utiliza comúnmente en estudios in vivo e in vitro como inhibidor de la β-lactamasa AmpC en combinación con antibióticos β-lactámicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7081-44-9
Fórmula molecular C19H19ClN3NaO6S
Peso molecular (g/mol) 475.876
Clave InChI KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
PubChem CID 23675743
ChEBI CHEBI:34978
Nombre IUPAC Sodio;(2S,5R,6R)-6-[[3-(2-clorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonilo]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato;hidrato
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)[O-].O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxacillin sodium salt monohydrate
Tipo Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 3.0 to 5.0%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.88
Porcentaje de pureza ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cloxacillin sodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.