Learn More
Cloxacillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16462146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16462146 500 mg 500 miligramos
16468326 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16462146
Marca: Medchem Express HYB0466
MedChemExpress Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Cloxacillin sodium monohydrate is an orally active antibacterial agent and β-lactamase inhibitor with an IC50 of 0.04 μM. Cloxacillin sodium monohydrate can suppress the S. aureus-induced inflammatory response by inhibiting the activation of MAPKs, NF-κB and NLRP3-related proteins.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloxacillin sodium monohydrate
Forma física Solid
CAS 7081-44-9
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClN3NaO6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (210.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (105.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C(C(C=CC=C1)=C1Cl)=NO2)=C2C)N[C@H]3[C@](SC(C)(C)[C@@H]4C(O[Na])=O)([H])N4C3=O.O
Peso molecular (g/mol) 475.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.88
Porcentaje de pureza 98.03%