Learn More
Estándar de punto de enturbiamiento, Paragon Scientific™
Código de producto. 15912341
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 15912341
Marca: Paragon Scientific CRMUCPGO
Los materiales de referencia certificados Paragon de punto de enturbiamiento incluyen productos certificados y fabricados en estricta conformidad y cumplimiento con la ISO 17034
  • Los materiales de referencia certificados de punto de enturbiamiento se utilizan para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en el análisis de petróleo y productos derivados para comprobar el punto de enturbiamiento de acuerdo con IP 219. Los métodos de análisis alternativos son ASTM D2500 e ISO 3015.
  • Certificado conforme a ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diesel, UKAS ISO 17034 Certified (-7.7 °C)
Certificaciones/conformidad IP 219
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Certified Reference Material Cloud Point Standard,
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diesel
Valores nominales citados