Learn More
Kautex™ Tapón plano con bisagra de PP para frascos redondos
Código de producto. p-8013571
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
22 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10652902 22 mm 1 PCS
15901431 22 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 10652902
Marca: Kautex™ 2000073182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para productos cosméticos, como emulsiones, champús, geles de ducha, cremas y como envase para relleno, los tapones planos con bisagras de PP Kautex™ para frascos redondos presentan un tapón blanco con bisagra para frascos redondos. .
  • Tapa con bisagra para uso con una sola mano
  • Tapón de rosca de PP
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
Tamaño de rosca (métrico) 00 mm
Acabado del cuello 00 mm
Tipo de producto Tapa abatible con bisagras
Para utilizar con (equipo) Frasco redondo de 50, 100 y 250 mL
Diámetro (métrico) 22 mm