Learn More
Spectrum Labs™ Tapón para tubos de diálisis, azul, 12 mm Spectrum
Descripción
Estos tapones de polipropileno se bloquean sobre los tubos, formando una bolsa que garantiza un sellado a prueba de fugas. Los tapones regulares flotarán en el agua.
Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.
Eliminan la necesidad de hacer nudos a los tubos de diálisis, una práctica que puede afectar negativamente a la porosidad de una membrana. Los cierres regulares, más ligeros que el agua, se utilizan normalmente con cierres ponderados o magnéticos. Coloque un cierre regular en la parte superior del tubo de diálisis y un cierre ponderado o magnético en la parte inferior para la flotación vertical. No debe usarse con tubos de membrana de éster de celulosa. Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Azul |
| Descripción | Tapón de tubos de diálisis estándar |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 121 °C |
| Cantidad | 10/paq. |
| Para utilizar con (aplicación) | Ayuda en la flotabilidad y la orientación vertical cuando se aplica al extremo superior de los tubos (utilizar solo con membrana de RC estándar) |