missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clostridium Perfringens Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30142206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30142206 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30142206

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB10062474CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Clostridium Perfringens Polyclonal antibody specifically detects Clostridium Perfringens in Bacteria samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clostridium Perfringens
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C. perfringens
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Clostridium perfringens.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.