Learn More
Invitrogen™ Clostridium pasteurianum Rubredoxin Polyclonal Antibody
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Rubredoxin is a small nonheme, iron protein lacking acid-labile sulfide. Its single Fe, chelated to 4 Cys, functions as an electron acceptor and may also stabilize the conformation of the molecule.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Clostridium pasteurianum Rubredoxin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 3.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| Alias de gen | Rubredoxin (Rd) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Clostridium pasteurianum Rubredoxin protein (1-54aa). |
| Método de purificación | Protein G |
| Mostrar más |