missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Clostridium difficile Toxin B Monoclonal Antibody (J97D)

Descripción
The MA1-7418 antibody reacts with Clostridium difficile toxin B in bacterial and infected tissue samples. MA1-7418 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-7418 antibody was raised against Toxin B of Clostridium difficile. Store at 4ºC until ready to use.
Clostridium difficile is a species of bacteria of the genus Clostridium which are Gram-positive, anaerobic, spore-forming rods (bacillus). C.difficile is the most significant cause of pseudomembranous colitis, a severe infection of the colon.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Clostridium difficile Toxin B |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | J97D |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 |
| Alias de gen | TcdB |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Toxin B of Clostridium difficile. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?