missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Clostridium botulinum Toxin A Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (Aa1)

Código de producto. 30132210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30132210 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30132210

Marca: Invitrogen™ MA554296

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA.

Clostridium botulinum is a gram-positive, anaerobic motile bacteria normally found in soil. C. botulinum is a potential threat to both humans and animals through contaminated food because of the potent neurotoxin they produce. C. botulinum bacteria are categorized within 7 strains A-G based on the characteristics of their toxin. A,B, E and F strains are known to cause food poisoning in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Clostridium botulinum Toxin A
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon Aa1
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Alias de gen botulinum; botulinum toxin; C. botulinum
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Clostridium botulinum botA/BOTOX.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a mFc VHH
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.