Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer para sistemas cerrados
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11911941 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2000 mL
3000 mL
5 L
Incluye:
3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho
Tapón desechable de transferencia aséptica de 100 mm, venteo de 0,2 um, MPC macho
Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC
Forma del fondo:
Abombado
Liso; sin deflectores
Plano
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. 11911941
Marca: Corning™ 431514
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tapones de transferencia premontados
Se ofrecen soluciones de sistemas cerrados completos con tapón de transferencia aséptico premontado en un matraz Erlenmeyer de policarbonato. Un recipiente premontado ofrece una solución aséptica completa y está disponible para tamaños de matraz de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l y 5 l.
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • El tamaño oscila entre 125 ml y 5 l
  • Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
  • Envasado individual
  • Doble bolsa
  • Nivel de garantía de esterilidad de 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 101,44 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 2 puertos; estilo de parte superior: de rosca
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg.
Capacidad (métrico) 3000 mL
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones GMP
Incluye 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 1/Cs.
Desechables
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.