Learn More
Bel-Art™ Jarros con boquilla de vertido cerrada SP Scienceware™
Código de producto. 12308757 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12308757 2000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12308757
Marca: Bel-Art™ F287420000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con una amplia apertura de llenado y una boquilla extendida para ofrecer un vertido seguro y fácil.
  • Rígidos y translúcidos
  • La parte superior de media cúpula evita salpicaduras y derrames
  • La boquilla mide 21 mm (0,83 pulgadas) de diámetro interno y 25 mm (1 pulgada) de diámetro externo
  • Plástico de polipropileno
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Graduados en litros y ml, así como en fracciones y cuartos imperiales y estadounidenses
Especificaciones
Capacidad 2 L
Capacidad (métrico) 2000 mL
Capacidad (imperial) 64 oz
Color Rojo
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 302 mm
Tipo de producto Picadora de vertido
Anchura (imperial) 5.1 in.
Altura (imperial) 12 in.
Diámetro (métrico) 129.5 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable