missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clopidogrel thiolactone, MedChemExpress

Código de producto. 16476888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16476888 10 mg 10 miligramos
16482947 50 mg 50 miligramos
16459427 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476888

Marca: Medchem Express HY15876

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.

Clopidogrel thiolactone is a P2Y12 receptor inhibitor, is a potent antiplatelet agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Clopidogrel thiolactone
CAS 1147350-75-1
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16ClNO3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)[C@@H](N1CCC(S2)C(C1)=CC2=O)C3=C(Cl)C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 337.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.