missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16819924 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16819924 20 μL 20 microlitros
16809924 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16819924 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 203861AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CLN3 is a highly glycosylated, hydrophobic, 438-amino acid protein with 6 transmembrane domains. The CLN3 protein localizes to the lysosomal membrane and plays a role in lysosomal function. It may act as a chaperone involved in the folding and unfolding of other proteins, namely subunit C of the ATP synthase complex. Mutations in the CLN3 gene cause Batten disease, a recessively inherited neurodegenerative disorder of childhood caused by lysosomal accumulation of hydrophobic material, mainly ATP synthase subunit C. Batten disease is the most common form of a group of disorders known as neuronal ceroid lipofuscinoses (NCLs). Symptoms of Batten disease include progressive loss of vision, seizures, and psychomotor disturbances.

Especificaciones

Antígeno CLN3
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CLN3
N.º de referencia del gen Q13286, Q61124
Alias de gen Batten disease protein, BATTENIN, BTS, CLN3, JNCL, Protein CLN3
Símbolos de los genes CLN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CLN3 Fusion Protein Ag14224
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1201, 12752, 293485
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.