missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CLK2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15567551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15567551 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15567551

Marca: Invitrogen™ PA536165

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 60 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

CLK2 is a serine/threonine kinase that phosphorylates serine/arginine-rich proteins as related to controlling RNA splicing. It is also thought to link cell cycle progression, apoptosis, and telomere length regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLK2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CLK2
N.º de referencia del gen O35491, P49760
Alias de gen AU041688; CDC like kinase 2; CDC-like kinase 2; CLK kinase; Clk2; Clk2-Scamp3 protein; dual specificity protein kinase CLK2; EC 2.7.12.1; hCLK2; kinase CLK2; Protein kinase CLK2; Tu52
Símbolos de los genes CLK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids N-terminus of human CLK2.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1196, 12748, 365842
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.