Learn More
CLIP Mouse anti-Human, BUV805, Clone: CerCLIP, BD Biosciences™
Descripción
CLIP Monoclonal antibody specifically detects CLIP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLIP |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CerCLIP |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 805 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |