Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Código de producto. 17803028
Change view
Click to view available options
Calibrated:
Trazable de 3 puntos
UKAS de 3 puntos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibrated unitSize
17803028 UKAS de 3 puntos cada uno
17843018 Trazable de 3 puntos cada uno
2 options
Código de producto. 17803028
Marca: Brannan™ 11/064/2 + 49/503/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
  • High accuracy, with fast response
  • Safe, easy to read and simple to use
  • May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
  • Temperature range: 32°C to 42.9°C
  • 60 second response time
  • Supplied with calibration
  • Compact, accurate and durable
  • Non-hazardous
  • Complete with battery and instructions
Especificaciones
Puntos de calibración 35°C, 37°C, 39°C
Certificaciones/conformidad ISO 17025 UKAS
Longitud (métrico) 13.3 cm
Material Plastic
Temperatura máx. (imperial) 42.9°C
Temperatura máxima 42.9°C
Temperatura mín. (imperial) 32°C
Temperatura mín. (métrico) 32°C
Intervalo de temperatura (imperial) 32°C to 42.9°C
Intervalo de temperatura (métrico) 32°C to 42.9°C
Calibrated UKAS de 3 puntos
Batería, tipo 1 x LR41
Exactitud ± 0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise ± 2°C
Subdivisión 0,1 °C
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 2.4 cm
Clasificación IP IP22