Learn More
Clindamicina, polvo blanco, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4679945 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
11466171 10 mg 10 miligramos
11476171 50 mg 50 miligramos
11486171 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 11466171
Marca: MP Biomedicals 0219116810
CAS 21462-39-5
Fórmula molecular C18H34Cl2N2O5S
Peso molecular (g/mol) 461.439
Número MDL MFCD07793327
Clave InChI AUODDLQVRAJAJM-PIPVPTKYSA-N
Sinónimo (7S)-7-Chloro-7-deoxylincomycin hydrochloride, Cleocin
PubChem CID 134129519
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-cloro-1-[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida; clorhidrato
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clindamycin
Tipo Clindamycin
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Clindamycin Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: clindamycim hydrochloride