missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Clindamycin Monoclonal Antibody (1E8)

Descripción
Antibody tested in indirect ELISA.
Clindamycin is a prescription medication used to treat bacterial infections. It belongs to a group of antibiotics called lincosamides, which work by stopping the growth of bacteria. Clindamycin is commonly used to treat infections of the skin, respiratory tract, bone, and teeth. It may also be used to treat infections in the blood, abdomen, and female reproductive system.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Clindamycin |
| Aplicaciones | ELISA, Lateral Flow, SDS-Page |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E8 |
| Concentración | 11 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Conjugate of CDM hapten and KLH. |
| Método de purificación | Protein G |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?