Learn More
Nickel Electro™ Tapa plana de acero inoxidable Clifton™
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Baños de 14 l (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14)
Baños de 14 l (NE4-14 HT, NE4-14 D, NE4-14 T, NE4-14 P)
Baños de 22 y 28 l (NE4-28 T, NE4-22 HT, NE4-28 P, NE4-22 T, NE4-22 P, NE4-28 D, NE4-22 D)
Baños de 22 l (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9)
Baños de 2 l y 4 l (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D)
Baños de 8 l (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D)
Baños de 8 l (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- Aislado
- Minimiza la pérdida de calor
- Reducción de la evaporación
- Ayuda a mantener la temperatura del baño
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Baños de 14 l (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14) |
| Material | Acero inoxidable |