Learn More
Nickel Electro™ Baño de circulación de agua digital Clifton™ con depósito y estante de acero inoxidable
Código de producto. p-8013876
Change view
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
298 x 395 x 200 mm
Capacidad (métrico):
28L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Capacidad (métrico) unitSize
12032772 298 x 395 x 200 mm 28L cada uno
1 options
Código de producto. 12032772
Marca: Nickel Electro™ NE428P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Get maximum water circulation results for immersion of flasks, bottles, and/or racks in a highly stable temperature environment. This Clifton™ includes 'anti-bacterial technology' and other unique features as demanded by many clinical and laboratory environments.
  • Diseñado para la circulación externa de agua con temperatura controlada en un entorno de circuito cerrado
  • Ideal para la circulación de agua externa o la inmersión de matraces, frascos, gradillas en una temperatura ambiente altamente estable.
  • Depósito de acero inoxidable contenido dentro de una caja exterior resistente 
  • El estante de acero inoxidable proporciona buena circulación de agua y estabilidad de temperatura.
  • Los controles del termocirculador y las superficies “pintadas cuentan con tecnología antibacteriana”
  • Presenta superficies y acabados fáciles de limpiar que son resistentes a las desinfecciones rutinarias y eficaces’.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 28L
Intervalo de temperatura 5°C a 99°C
Pantalla LED
Uniformidad de temperatura ±0.01°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 298 x 395 x 200 mm
Anchura (métrico) 537 mm
Anchura (métrico) interior 395 mm
Altura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) interior 200 mm
Fondo interior (métrico) 298 mm
Peso con embalaje (métrico) 14 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 1250 W
Tensión 230 V
Vataje 1250 w
Frecuencia 50/60 Hz