Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Descripción
- Alta calidad
- Duraderos
- Acero inoxidable
- Para uso con baño ultrasónico
- Incluye asas de elevación laterales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Fondo (métrico) | 73 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para baño de ultrasonidos |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) | 177 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 177 x 73 x 30 mm |