Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Beskrivning
- Alta calidad
- Duraderos
- Acero inoxidable
- Para uso con baño ultrasónico
- Incluye asas de elevación laterales
Specifikationer
Specifikationer
| Cantidad | 1 paq. |
| Tipo | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Diámetro (métrico) | 107 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Baño ultrasónico, 4 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para baño de ultrasonidos |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) | 228 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 228 x 107 x 110 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?