Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Descripción
- Alta calidad
- Duraderos
- Acero inoxidable
- Para uso con baño ultrasónico
- Incluye asas de elevación laterales
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Fondo (métrico) | 190 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Baño ultrasónico, 12 l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para baño de ultrasonidos |
| Altura (métrico) | 115 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 250 x 190 x 115 mm |