Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Código de producto. 13111323
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
13111323 6 L 250 x 115 x 75 mm cada uno
13101303 14 L 241 x 260 x 95 mm cada uno
13111303 22 L 410 x 246 x 110 mm cada uno
13191293 8 L 212 x 185 x 110 mm cada uno
13191313 1 L 177 x 73 x 30 mm cada uno
13101323 3 L 198 x 106 x 50 mm cada uno
13131323 12 L 455 x 250 x 115 mm cada uno
13121323 12 L 250 x 190 x 115 mm cada uno
13181293 4 L 228 x 107 x 110 mm cada uno
9 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13111323
missing translation for 'mfr': Nickel Electro™ BSK6
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Completar un baño de ultrasonidos con una cesta de acero inoxidable. La cesta de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ es duradera y está hecha de acero inoxidable de alta calidad.
  • Alta calidad
  • Duraderos
  • Acero inoxidable
  • Para uso con baño ultrasónico
  • Incluye asas de elevación laterales
Specifications
Tipo Cestillo
Capacidad (métrico) 6 L
Fondo (métrico) 115 mm
Para utilizar con (aplicación) Para baño de ultrasonidos
Altura (métrico) 75 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 250 x 115 x 75 mm