Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Descripción
- Alta calidad
- Duraderos
- Acero inoxidable
- Para uso con baño ultrasónico
- Incluye asas de elevación laterales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cestillo |
| Capacidad (métrico) | 22 L |
| Fondo (métrico) | 246 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para baño de ultrasonidos |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 1,5 kg |
| Anchura (métrico) | 410 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 410 x 246 x 110 mm |