Learn More
Nickel Electro™ Cesta de cable de acero inoxidable Clifton™
Código de producto. 13101303
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
13101303 14 L 241 x 260 x 95 mm cada uno
13111303 22 L 410 x 246 x 110 mm cada uno
13191293 8 L 212 x 185 x 110 mm cada uno
13191313 1 L 177 x 73 x 30 mm cada uno
13101323 3 L 198 x 106 x 50 mm cada uno
13131323 12 L 455 x 250 x 115 mm cada uno
13111323 6 L 250 x 115 x 75 mm cada uno
13121323 12 L 250 x 190 x 115 mm cada uno
13181293 4 L 228 x 107 x 110 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13101303 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor BSK14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Completar un baño de ultrasonidos con una cesta de acero inoxidable. La cesta de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ es duradera y está hecha de acero inoxidable de alta calidad.
  • Alta calidad
  • Duraderos
  • Acero inoxidable
  • Para uso con baño ultrasónico
  • Incluye asas de elevación laterales
Especificaciones
Tipo Cestillo
Capacidad (métrico) 14 L
Fondo (métrico) 260 mm
Para utilizar con (aplicación) Para baño de ultrasonidos
Altura (métrico) 95 mm
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 1,25 kg
Anchura (métrico) 241 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 241 x 260 x 95 mm