Learn More
Nickel Electro™ Líquido de transferencia térmica Clifton™
Código de producto. 12729735 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 l
5L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12729735 2,5 l cada uno
12002782 5L cada uno
2 options
Código de producto. 12729735
Marca: Nickel Electro™ LB2.5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reducir el crecimiento de algas y prevenir la corrosión, que puede desgastar las bombas internas. El líquido conductor Nickel Electro™ protege contra la congelación en los baños de enfriamiento.
  • Sin cfc
  • Adecuado de - 15 °C a 90 °C
  • No tóxico
  • no inflamable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 l
Intervalo de temperatura De -15 °C a +90 °C
Tipo Líquido de transferencia de calor
Tipo de liberación de fluidos Termofluido
Punto de congelación 21 °C
Cantidad 2,5 L