Descripción
- Sin cfc
- Adecuado de - 15 °C a 90 °C
- No tóxico
- no inflamable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5L |
| Intervalo de temperatura | De -15 °C a +90 °C |
| Tipo | Líquido de transferencia de calor |
| Tipo de liberación de fluidos | Termofluido |
| Punto de congelación | 21 °C |
| Cantidad | 5 l |