Learn More
Nickel Electro™ Baño Lab Armor™ Clifton™
Código de producto. 12789008
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12789008 0,5 L cada uno
12708898 4 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12789008 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor BA0.5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga resultados de limpieza superiores en el baño de agua cuando reemplace el agua en su baño de agua con estos pellets de eficiencia térmica que son fáciles de mantener limpios. Este baño Armor™ de Clifton™ se encarga de la contaminación del agua y protege su baño de agua del secado.
  • Aborda la contaminación del agua utilizando un medio térmico seco y metálico compuesto de pequeñas cuentas en lugar de agua
  • Pellets térmicamente eficientes que son fáciles de mantener limpios
  • Humedad y gas impermeables 
  • Alta conductividad térmica
  • Suave y redondeado casi fluido 
  • Reduce el consumo de agua.
  • Ahorra la necesidad de gradillas, flotadores y pesas de frascos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,5 L
Tipo Baño Lab Armor
Cantidad 0,5 L