Learn More
Nickel Electro™ Termobloques de aluminio Clifton™
Código de producto. 12759008 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Artículos planos
Tubos de 10 mm
Tubos de 12 mm
Tubos de 16 mm
Tubos de 19 mm
Tubos de 25 mm
Tubos de 50 ml
Tubos de microcentrifugado de 1,5 mL
Tubos de microcentrífugas de 0,2 mL
Tubos de microcentrífugas de 0,5 mL
Tubos de microcentrífugas de 2,0 mL
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Bloque sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite No. of Places unitSize
12759008 Tubos de 25 mm 10 cada uno
12729008 Tubos de 10 mm 32 cada uno
12749008 Tubos de 16 mm 18 cada uno
12798998 Artículos planos Bloque sólido cada uno
12709008 Tubos de microcentrífugas de 0,2 mL 54 cada uno
11706577 Tubos de microcentrífugas de 0,5 mL 16 cada uno
12739008 Tubos de 12 mm 32 cada uno
11716577 Tubos de microcentrifugado de 1,5 mL 12 cada uno
11726577 Tubos de 19 mm 32 cada uno
12719008 Tubos de microcentrífugas de 2,0 mL 16 cada uno
12769008 Tubos de 50 ml 8 cada uno
11 options
Código de producto. 12759008
Marca: Nickel Electro™ DBK25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nickel Electro™ Clifton™ aluminum Heating Blocks with excellent thermal conductivity come in a wide choice of accessory Blocks to suit micro tubes, tubes, and bottles.
  • Termobloques de aluminio con excelente conductividad térmica
  • Cualquiera de los dos bloques siguientes DBK-0,2, DBK-0,5, DBK-1,5 y DBK-2 pueden instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T
  • Solo uno de los siguientes bloques DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 y DBK-50 puede instalarse en el pocillo de calefacción en BH-1/DIG y BH-1T.
  • Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos
  • Compatible con la herramienta de extracción Bloc suministrada con BH-1T y BH-1/DIG
Especificaciones
Descripción 25 mm x 10 Hole Block
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Tubos con 10 mm de diámetro
Admite Tubos de 25 mm
Material Aluminio
No. of Places 10
Tipo Bloque
Para utilizar con (aplicación) Amplia selección de bloques accesorios adecuados: microtubos, tubos y frascos compatibles con la herramienta de extracción de bloques suministrada con BH-1T y BH-1/DIG.
Incluye Bloque de agujeros de 25 × 10 mm
Tamaño del tubo 25 x 10 mm
Altura (métrico) 45 mm
Fondo (métrico) 74 mm
Diámetro interior (métrico) 6,5 mm
Peso (métrico) 0,93 kg